Tlačiť
Dimethyl itaconate, Sigma-Aldrich®
Dodávateľ: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ100
109533-100G 109533-500G
SIAL109533-100GEA 68.59 EUR
SIAL109533-100G SIAL109533-500G
Dimethyl itaconate, Sigma-Aldrich®
Dimethyl itaconate
Vzorec: C₇H₁₀O₄
Teplota varu: 208 °C (1013 hPa)
Teplota tavenia: 38 °C
Hustota: 1,1399 g/cm³ (14.7 °C)
Číslo MDL: MFCD00008446
Číslo CAS: 617-52-7
EINECS: 210-519-6