Tlačiť
Dimethyl itaconate ≥97%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Synonymá: Itaconic acid dimethyl ester, Methylenesuccinic acid dimethyl ester
L12652.22 L12652.36
L12652.22EA 63.29 EUR
L12652.22 L12652.36
Dimethyl itaconate ≥97%
Dimethyl itaconate
Purity: 97% CAS No.: 617-52-7 Molecular Formula: C7H10O4 Formula Weight: 158.16 Flash Point: 100°(212°F) Melting Point: 33-39° Boiling Point: 207-208° Beilstein Reference: 386674 MDL No.: MFCD00008446
Vzorec: C₇H₁₀O₄
Mw: 158.15
Teplota varu: 207…208 °C
Teplota tavenia: 33…39 °C
Hustota: 1.124
Teplota vzplanutia: 100 °C (212 °F)
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00008446
Číslo CAS: 617-52-7
EINECS: 210-519-6