Tlačiť
Dimethyl itaconate 97% stabilizovaný
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
149161000 149165000 149160025
ACRO149161000EA 55.76 EUR
ACRO149161000 ACRO149165000 ACRO149160025
Dimethyl itaconate 97% stabilizovaný
Dimethyl itaconate
Vzorec: C₇H₁₀O₄
Teplota varu: 208 °C (760 mmHg)
Teplota tavenia: 34…39 °C
Hustota: 1,24 g/cm³
Teplota vzplanutia: 100 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00008446
Číslo CAS: 617-52-7
EINECS: 210-519-6
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Appearance White to light yellow Crystalline mass or liquid
Infrared spectrum Conforms
Melting point 34 to 39 °C
GC ≥96.0 %
Stabilizer 100 ppm hydroquinone