Tlačiť
Kyselina 1-pentansulfanová sodná sůl ≥98% for ion pair chromatography, J.T.Baker®
Dodávateľ: Avantor
Synonymá: Sodium 1-pentanesulphonate, Sodium pentane-1-sulphonate, Pentane-1-sulphonic acid sodium salt, Sodium pentanesulphonate, 98%, Sodium pentanesulphonate
2841-05EA 204.97 EUR
2841-05 2841-06
Kyselina 1-pentansulfanová sodná sůl ≥98% for ion pair chromatography, J.T.Baker®
Kyselina 1-pentansulfanová sodná sůl
Vzorec: C₅H₁₁O₃SNa
Teplota tavenia: > 300 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00007541
Číslo CAS: 22767-49-3
EINECS: 245-208-4
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=ddb1c23c8a6fe3c156a3aacb62721e1d1a34efb0&vid=1936dcdb47ba374ce21fd758660f7ca6ba95d254&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
For Laboratory,Research,or Manufacturing Use = 98.0 %
Assay (as C₅H₁₁SO₃Na) (by acidimetry) ≥ 98.0 %
UV Absorbance of 0.25 M Solution - 250 nm ≤ 0.050
UV Absorbance of 0.25 M Solution - 240 nm ≤ 0.050
UV Absorbance of 0.25 M Solution - 230 nm ≤ 0.050
UV Absorbance of 0.25 M Solution - 220 nm ≤ 0.060
UV Absorbance of 0.25 M Solution - 210 nm ≤ 0.080
UV Absorbance of 0.25 M Solution - 200 nm ≤ 0.200