Kyselina 1-pentansulfanová sodná sůl, (max. 1% H₂O) 99% (dry weight)
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Synonymá:
Sodium 1-pentanesulphonate, Sodium pentane-1-sulphonate, Pentane-1-sulphonic acid sodium salt, Sodium pentanesulphonate, 98%, Sodium pentanesulphonate
B20699.06
B20699.14
B20699.22
B20699.06EA
61.37
EUR
B20699.06
B20699.14
B20699.22
Kyselina 1-pentansulfanová sodná sůl, (max. 1% H₂O) 99% (dry weight)
Kyselina 1-pentansulfanová sodná sůl
Purity: 99%
CAS No.: 22767-49-3
Molecular Formula: CH3(CH2)4SO3Na
Formula Weight: 174.19
Melting Point:
Vzorec:
C₅H₁₁O₃SNa Teplota tavenia: >300 °C Skladovacia teplota: Ambient |
Číslo MDL:
MFCD00007541 Číslo CAS: 22767-49-3 EINECS: 245-208-4 |