Tlačiť
Kyselina 1-pentansulfanová sodná sůl, (max. 1% H₂O) 99% (dry weight)
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Synonymá: Sodium 1-pentanesulphonate, Sodium pentane-1-sulphonate, Pentane-1-sulphonic acid sodium salt, Sodium pentanesulphonate, 98%, Sodium pentanesulphonate
B20699.06 B20699.14 B20699.22
B20699.06EA 61.37 EUR
B20699.06 B20699.14 B20699.22
Kyselina 1-pentansulfanová sodná sůl, (max. 1% H₂O) 99% (dry weight)
Kyselina 1-pentansulfanová sodná sůl
Purity: 99% CAS No.: 22767-49-3 Molecular Formula: CH3(CH2)4SO3Na Formula Weight: 174.19 Melting Point: 300° Beilstein Reference: 3725147
Vzorec: C₅H₁₁O₃SNa
Teplota tavenia: >300 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00007541
Číslo CAS: 22767-49-3
EINECS: 245-208-4
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=ddb1c23c8a6fe3c156a3aacb62721e1d1a34efb0&vid=1936dcdb47ba374ce21fd758660f7ca6ba95d254&prid=web&clid=SAPDAM