Tlačiť
1-Propanesulphonic acid 95%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
Synonymá: Propane-1-sulphonic acid
418340250 418340050
ACRO418340250EA 410.98 EUR
ACRO418340250 ACRO418340050
1-Propanesulphonic acid 95%
1-Propanesulphonic acid
Vzorec: C₃H₈O₃S
Mw: 124.16
Teplota varu: 120…121 °C (0.2 mmHg)
Teplota tavenia: 8 °C
Hustota: 1.25 g/cm³
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00041889
Číslo CAS: 5284-66-2
EINECS: 226-114-2
OSN: 2586
ADR: 8 III
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Appearance Clear brown to dark brown Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4380 to 1.4410 (20°C, 589 nm)
Titration with NaOH ≥94 %