Tlačiť
2-Propanesulphonyl chloride, Sigma-Aldrich®
Dodávateľ: Merck
Nebezpečí
Synonymá: Isopropylsulphonyl chloride
M-Clarity™ quality level = MQ100
242705-100G 242705-25G 242705-5G
SIAL242705-100GEA 365.02 EUR
SIAL242705-100G SIAL242705-25G SIAL242705-5G
2-Propanesulphonyl chloride, Sigma-Aldrich®
2-Propanesulphonyl chloride
Vzorec: C₃H₇ClO₂S
Teplota varu: 181 °C (1013 hPa)
Teplota tavenia: –47 °C
Hustota: 1,273 g/cm³ (20 °C)
Teplota vzplanutia: 86 °C
Číslo MDL: MFCD00007453
Číslo CAS: 10147-37-2
EINECS: 233-415-2
OSN: 3265
ADR: 8,II