Tlačiť
2-Propanesulphonyl chloride ≥97%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
Synonymá: Isopropylsulphonyl chloride
L02431.06 L02431.14
L02431.06EA 62.17 EUR
L02431.06 L02431.14
2-Propanesulphonyl chloride ≥97%
2-Propanesulphonyl chloride
Purity: 97% CAS No.: 10147-37-2 Molecular Formula: (CH3)2CHSO2Cl Formula Weight: 142.60 Flash Point: 86°(186°F) Refractive Index: 1.4560 Melting Point: -47° Boiling Point: 95°/45mm Beilstein Reference: 1747497 UN No.: 3265 MDL No.: MFCD00007453
Vzorec: C₃H₇ClO₂S
Teplota varu: 95 °C (45 mmHg)
Teplota tavenia: –47 °C
Hustota: 1,273
Teplota vzplanutia: 86 °C (186 °F)
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00007453
Číslo CAS: 10147-37-2
EINECS: 233-415-2
OSN: 3265
ADR: 8,II