Tlačiť
1,1,3,3-Tetramethoxypropane, Sigma-Aldrich®
Dodávateľ: Merck
Synonymá: Malonaldehyde bis(dimethyl acetal)
M-Clarity™ quality level = MQ200
108383-100ML 108383-500ML
SIAL108383-100MLEA 32.65 EUR
SIAL108383-100ML SIAL108383-500ML
1,1,3,3-Tetramethoxypropane, Sigma-Aldrich®
1,1,3,3-Tetramethoxypropane
Vzorec: C₇H₁₆O₄
Mw: 164.2
Teplota varu: 183
Hustota: 0.99 g/cm³ (20 °C)
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00008488
Číslo CAS: 102-52-3
EINECS: 203-037-2
OSN: 3271
ADR: 3 III