Tlačiť
1,1,3,3-Tetramethoxypropane for synthesis, Sigma-Aldrich®
Dodávateľ: Merck
Varování
Synonymá: Malonaldehyde bis(dimethyl acetal)
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.20756.0005 8.20756.0250
8.20756.0005EA 31.64 EUR
8.20756.0005 8.20756.0250
1,1,3,3-Tetramethoxypropane for synthesis, Sigma-Aldrich®
1,1,3,3-Tetramethoxypropane
Vzorec: C₇H₁₆O₄
Mw: 164.2
Teplota varu: 183
Hustota: 0.99 g/cm³ (20 °C)
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00008488
Číslo CAS: 102-52-3
EINECS: 203-037-2
OSN: 1993
ADR: 3 II
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Solubility (20 °C) slightly soluble
Molar Mass 164.2 g/mol
Boiling Point 183 °C
Vapor Pressure 1.7 hPa (20 °C)
Flash Point 66 °C
Refractive Index 1.4067 (20 °C, 589 nm)
Density 0.99 g/cm3 (20 °C)
pH 7 (H2O)
Viscosity kinematic 1.75 mm2/s (20 °C)