Tlačiť
1,1,3,3-Tetramethoxypropane 98%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Varování
Synonymá: Malonaldehyde bis(dimethyl acetal)
148611000 148615000
ACRO148611000EA 52.07 EUR
ACRO148611000 ACRO148615000
1,1,3,3-Tetramethoxypropane 98%
1,1,3,3-Tetramethoxypropane
Vzorec: C₇H₁₆O₄
Mw: 164.2
Teplota varu: 183 °C (760 mmHg)
Hustota: 0.99 g/cm³
Teplota vzplanutia: 54 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00008488
Číslo CAS: 102-52-3
EINECS: 203-037-2
OSN: 3271
ADR: 3 III
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Appearance Clear colorless to yellow-brown Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4050 to 1.4090 (20°C, 589 nm)
GC ≥97.5 %