Tlačiť
1,1,3,3-Tetraethoxypropane, Sigma-Aldrich®
Dodávateľ: Merck
Varování
Synonymá: Malonaldehyde Bis(diethyl Acetal)
T9889-25ML T9889-500ML
SIALT9889-25MLEA 59.77 EUR
SIALT9889-25ML SIALT9889-500ML
1,1,3,3-Tetraethoxypropane, Sigma-Aldrich®
1,1,3,3-Tetraethoxypropane
Vzorec: C₁₁H₂₄O₄
Teplota varu: 220 °C (1013 hPa)
Teplota tavenia: –90 °C
Hustota: 0,9185 g/cm³ (20 °C)
Teplota vzplanutia: 87 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00009240
Číslo CAS: 122-31-6
EINECS: 204-533-1