Tlačiť
Dimethyl acetal, Sigma-Aldrich®
Dodávateľ: Merck
Nebezpečí
Synonymá: Acetaldehyde dimethyl acetal, 1,1-Dimethoxyethane
M-Clarity™ quality level = MQ300
W342602-100G W342602-1KG W342602-SAMPLE
SIALW342602-100GEA 167.03 EUR
SIALW342602-100G SIALW342602-1KG SIALW342602-SAMPLE
Dimethyl acetal, Sigma-Aldrich®
Dimethyl acetal
Vzorec: C₄H₁₀O₂
Mw: 90.12
Teplota varu: 64
Teplota tavenia: –113 °C
Hustota: 0.8505 g/cm³ (20 °C)
Číslo MDL: MFCD00008493
Číslo CAS: 534-15-6
EINECS: 208-589-8
OSN: 2377
ADR: 3 II
Merck Index: 13,03253