Tlačiť
Dimethyl acetal ≥98%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
A10939.14 A10939.22 A10939.36
A10939.14EA 49.34 EUR
A10939.14 A10939.22 A10939.36
Dimethyl acetal ≥98%
Dimethyl acetal
Purity: 98+% CAS No.: 534-15-6 Molecular Formula: CH3CH(OCH3)2 Formula Weight: 90.12 Flash Point: -17°(1°F) Refractive Index: 1.3670 Odour: Sweet Melting Point: -113° Boiling Point: 63-65° Beilstein Reference: 1697039 Merck Reference: 14,3226 UN No.: 2377 MDL No.: MFCD00008493
Vzorec: C₄H₁₀O₂
Teplota varu: 63…65 °C
Teplota tavenia: –113 °C
Hustota: 0,852
Teplota vzplanutia: –17 °C (1 °F)
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00008493
Číslo CAS: 534-15-6
EINECS: 208-589-8
OSN: 2377
ADR: 3,II
Merck Index: 14,3226