Tlačiť
Acetal, Sigma-Aldrich®
Dodávateľ: Merck
Nebezpečí
Synonymá: 1,1-Diethoxyethane, Acetaldehyde diethyl acetal
M-Clarity™ quality level = MQ300
W200220-100G-K W200220-1KG-K W200220-4KG-K
SIALW200220-100G-KEA 127.78 EUR
SIALW200220-100G-K SIALW200220-1KG-K SIALW200220-4KG-K
Acetal, Sigma-Aldrich®
Acetal
Vzorec: C₆H₁₄O₂
Mw: 118.18
Teplota varu: 102.7
Teplota tavenia: –100 °C
Hustota: 0.83 g/cm³ (20 °C)
Teplota vzplanutia: –21 °C
Skladovacia teplota: Refrigerator
Číslo MDL: MFCD00009243
Číslo CAS: 105-57-7
EINECS: 203-310-6
OSN: 1088
ADR: 3 II
Merck Index: 13,00040