Tlačiť
Acetal, Sigma-Aldrich®
Dodávateľ: Merck
Nebezpečí
Synonymá: 1,1-Diethoxyethane, Acetaldehyde diethyl acetal
M-Clarity™ quality level = MQ300
W200204-1KG W200204-20KG W200204-4KG W200204-8KG W200204-SAMPLE
SIALW200204-1KGEA 162.45 EUR
SIALW200204-1KG SIALW200204-20KG SIALW200204-4KG SIALW200204-8KG SIALW200204-SAMPLE
Acetal, Sigma-Aldrich®
Acetal
Vzorec: C₆H₁₄O₂
Mw: 118.18
Teplota varu: 102.7
Teplota tavenia: –100 °C
Hustota: 0.83 g/cm³ (20 °C)
Teplota vzplanutia: –21 °C
Skladovacia teplota: Refrigerator
Číslo MDL: MFCD00009243
Číslo CAS: 105-57-7
EINECS: 203-310-6
OSN: 1088
ADR: 3 II
Merck Index: 13,00040