Acetal ≥99%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
|
Nebezpečí
|
Synonymá:
1,1-Diethoxyethane, Acetaldehyde diethyl acetal
A13701.22
A13701.36
A13701.22EA
37.25
EUR
A13701.22
A13701.36
Acetal ≥99%
Acetal
Purity: 99%
CAS No.: 105-57-7
Molecular Formula: CH3CH(OCH2CH3)2
Formula Weight: 118.18
Storage Temperature: 2°C to 8°C
Flash Point: -21°(-6°F)
Refractive Index: 1.3810
Odour: Pleasant
Melting Point: -100°
Boiling Point: 101-102°
Beilstein Reference: 1098310
Merck Reference: 14,38
UN No.: 1088
MDL No.: MFCD00009243
Vzorec:
C₆H₁₄O₂ Mw: 118.18 Teplota varu: 101…102 °C Teplota tavenia: –100 °C Hustota: 0.831 Teplota vzplanutia: –21 °C (–6 °F) Skladovacia teplota: Refrigerator |
Číslo MDL:
MFCD00009243 Číslo CAS: 105-57-7 EINECS: 203-310-6 OSN: 1088 ADR: 3 II Merck Index: 13,00040 |