Tlačiť
Acetal 99%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
Synonymá: 1,1-Diethoxyethane, Acetaldehyde diethyl acetal
102220010 102220050 102222500
ACRO102220010EA 237.13 EUR
ACRO102220010 ACRO102220050 ACRO102222500
Acetal 99%
Acetal
Vzorec: C₆H₁₄O₂
Mw: 118.18
Teplota varu: 102.7
Teplota tavenia: –100 °C
Hustota: 0.825 g/cm³
Teplota vzplanutia: –21 °C
Skladovacia teplota: Refrigerator
Číslo MDL: MFCD00009243
Číslo CAS: 105-57-7
EINECS: 203-310-6
OSN: 1088
ADR: 3 II
Merck Index: 13,00040
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Appearance Clear colorless Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.3790 to 1.3850 (20°C, 589 nm)
Density (20°C) 0.822 to 0.829 kg/l
GC ≥98.5 %