Tlačiť
2-Metoxyethanol, Sigma-Aldrich®
Dodávateľ: Merck
Nebezpečí
Synonymá: Ethylene glycol monomethyl ether
MQ100
284467-100ML 284467-1L
SIAL284467-100MLEA 120.17 EUR
SIAL284467-100ML SIAL284467-1L
2-Metoxyethanol, Sigma-Aldrich®
2-Metoxyethanol
Vzorec: C₃H₈O₂
Mw: 76.1
Teplota varu: 124.6
Teplota tavenia: –85 °C
Hustota: 0.964 g/cm³ (20 °C)
Teplota vzplanutia: 39
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00002867
Číslo CAS: 109-86-4
EINECS: 203-713-7
OSN: 1188
ADR: 3 III
Merck Index: 12,06118