Tlačiť
Dietylentriamin 98+%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
Synonymá: 2,2'-Iminodi(ethylamine), DIEN, Diethylenetriamine
114310010 114310025 114312500 114310100
ACRO114310010EA 105.09 EUR
ACRO114310010 ACRO114310025 ACRO114312500 ACRO114310100
Dietylentriamin 98+%
Dietylentriamin
Vzorec: C₄H₁₃N₃
Teplota varu: 206 °C (760 mmHg)
Teplota tavenia: –40 °C
Hustota: 0,96 g/cm³
Teplota vzplanutia: 96 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00008171
Číslo CAS: 111-40-0
EINECS: 203-865-4
OSN: 2079
ADR: 8,II
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Appearance Clear liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4820 to 1.4850 (20°C, 589 nm)
GC ≥98.0 %
Color scale ≤30 APHA