Tlačiť
Kyselina 2-[bis(2-hydroxyetyl)amino]ethansulfonová, Sigma-Aldrich®
Dodávateľ: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ400
B9879-100G B9879-1KG B9879-250G B9879-25G
SIALB9879-100GEA 344.16 EUR
SIALB9879-100G SIALB9879-1KG SIALB9879-250G SIALB9879-25G
Kyselina 2-[bis(2-hydroxyetyl)amino]ethansulfonová, Sigma-Aldrich®
Kyselina 2-[bis(2-hydroxyetyl)amino]ethansulfonová
Vzorec: C₆H₁₅NO₅S
Teplota varu: 405 °C (1013 hPa)
Teplota tavenia: 152…156 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00007533
Číslo CAS: 10191-18-1
EINECS: 233-465-5