Tlačiť
3-(Diethylamino)-1-propanol 95%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
Synonymá: 3-(Diethylamino)propan-1-ol, 3-Diethylamino-1-propanol
165410050 165410500
ACRO165410050EA 39.17 EUR
ACRO165410050 ACRO165410500
3-(Diethylamino)-1-propanol 95%
3-(Diethylamino)-1-propanol
Vzorec: C₇H₁₇NO
Mw: 131.22
Teplota varu: 81…83 °C (15 mmHg)
Hustota: 0.88 g/cm³
Teplota vzplanutia: 66 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00002947
Číslo CAS: 622-93-5
EINECS: 210-759-1
OSN: 2735
ADR: 8 III
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Appearance Clear colorless to yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4425 to 1.4445 (20°C, 589 nm)
GC ≥98.5 %
Color scale ≤10 APHA
Residue after evaporation ≤0.003 %
Aluminium (Al) ≤0.5 ppm
Antimony (Sb) ≤0.02 ppm
Arsenic (As) ≤0.05 ppm
Barium (Ba) ≤0.1 ppm
Bismuth (Bi) ≤0.1 ppm
Cadmium (Cd) ≤0.05 ppm
Calcium (Ca) ≤0.5 ppm
Chromium (Cr) ≤0.02 ppm
Cobalt (Co) ≤0.02 ppm
Copper (Cu) ≤0.02 ppm
Iron (Fe) ≤0.1 ppm
Lead (Pb) ≤0.1 ppm
Lithium (Li) ≤0.1 ppm
Magnesium (Mg) ≤0.1 ppm
Manganese (Mn) ≤0.02 ppm
Mercury (Hg) ≤0.05 ppm
Molybdenum (Mo) ≤0.1 ppm
Nickel (Ni) ≤0.02 ppm
Potassium (K) ≤0.1 ppm
Sodium (Na) ≤1 ppm
Strontium (Sr) ≤0.2 ppm
Zinc (Zn) ≤0.1 ppm
Carbonyl (as HCHO) ≤0.1 %
Acidity (CH3COOH) ≤0.01 %