Tlačiť
Ethyl iodoacetate 98% stabilised
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
222190100 222190500 222192500
ACRO222190100EA 75.01 EUR
ACRO222190100 ACRO222190500 ACRO222192500
Ethyl iodoacetate 98% stabilised
Ethyl iodoacetate
Vzorec: C₄H₇IO₂
Mw: 214
Teplota varu: 179…180 °C (760 mmHg)
Hustota: 1.8 g/cm³
Teplota vzplanutia: 76 °C
Skladovacia teplota: Refrigerator
Číslo MDL: MFCD00001081
Číslo CAS: 623-48-3
EINECS: 210-796-3
OSN: 2810
ADR: 6.1 II
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Appearance Clear light yellow to orange Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.5025 to 1.5055 (20°C, 589 nm)
GC ≥97.5 %
Stabilizer copper