Tlačiť
Sodium trifluoroacetate 97%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Varování
Synonymá: Sodium 2,2,2-trifluoroacetate
157930250 157931000
ACRO157930250EA 54.95 EUR
ACRO157930250 ACRO157931000
Sodium trifluoroacetate 97%
Sodium trifluoroacetate
Vzorec: C₂F₃NaO₂
Teplota tavenia: 207…209 °C
Číslo MDL: MFCD00013217
Číslo CAS: 2923-18-4
EINECS: 220-879-6
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Appearance White Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 205 to 207 °C
Titration with HClO4 97.5 to 102.5 %