Tlačiť
tert-Butyl carbamate 98%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
173450010 173450050 173450250
ACRO173450010EA 30.85 EUR
ACRO173450010 ACRO173450050 ACRO173450250
tert-Butyl carbamate 98%
tert-Butyl carbamate
Vzorec: C₅H₁₁NO₂
Teplota tavenia: 105…109 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00007962
Číslo CAS: 4248-19-5
EINECS: 224-209-3
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Appearance White to light yellow Powder or crystals or needles
Infrared spectrum Conforms
Melting point 106 to 110 °C
GC ≥97.5 %