Kyselina diethylentriaminpentaoctová ≥98%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
|
Varování
|
A10926.0B
A10926.0I
A10926.30
A10926.0BEA
181.71
EUR
A10926.0B
A10926.0I
A10926.30
Kyselina diethylentriaminpentaoctová ≥98%
Kyselina diethylentriaminpentaoctová
Purity: 98+%
CAS No.: 67-43-6
Molecular Formula: C14H23N3O10
Formula Weight: 393.35
Odour: Odourless
Melting Point: ca 220° dec.
Beilstein Reference: 1810219
Merck Reference: 14,7125
MDL No.: MFCD00004289
Vzorec:
C₁₄H₂₃N₃O₁₀ Teplota tavenia: ∼ 220 °C (rozkl.) Hustota: 1,56 Skladovacia teplota: Ambient |
Číslo MDL:
MFCD00004289 Číslo CAS: 67-43-6 EINECS: 200-652-8 OSN: 3077 ADR: 9,III Merck Index: 14,7125 |