8-Aminocaprylic acid 99%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Synonymá:
ω-Aminooctoic acid, 8-Aminooctanoic acid, ω-Aminocaprylic acid, ω-Aminooctanoic acid, 8-Aminooctoic acid
A17353.06
A17353.03
A17353.14
A17353.06EA
240.74
EUR
A17353.06
A17353.03
A17353.14
8-Aminocaprylic acid 99%
8-Aminocaprylic acid
Purity: 99%
CAS No.: 1002-57-9
Molecular Formula: NH2(CH2)7CO2H
Formula Weight: 159.23
Melting Point: 193-196°
MDL No.: MFCD00008245
Vzorec:
C₈H₁₇NO₂ Mw: 159.23 Teplota varu: 289 Teplota tavenia: 193…196 °C Hustota: 1.221 g/cm³ (20 °C) Skladovacia teplota: Ambient |
Číslo MDL:
MFCD00008245 Číslo CAS: 1002-57-9 EINECS: 213-687-9 |