Tlačiť
8-Aminocaprylic acid 99%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Synonymá: ω-Aminooctoic acid, 8-Aminooctanoic acid, ω-Aminocaprylic acid, ω-Aminooctanoic acid, 8-Aminooctoic acid
A17353.06 A17353.03 A17353.14
A17353.06EA 240.74 EUR
A17353.06 A17353.03 A17353.14
8-Aminocaprylic acid 99%
8-Aminocaprylic acid
Purity: 99% CAS No.: 1002-57-9 Molecular Formula: NH2(CH2)7CO2H Formula Weight: 159.23 Melting Point: 193-196° MDL No.: MFCD00008245
Vzorec: C₈H₁₇NO₂
Mw: 159.23
Teplota varu: 289
Teplota tavenia: 193…196 °C
Hustota: 1.221 g/cm³ (20 °C)
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00008245
Číslo CAS: 1002-57-9
EINECS: 213-687-9