7-Aminoenanthic acid 98%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Synonymá:
7-Aminoheptanoic acid, 7-Aminoheptylic acid
H27519.03
H27519.06
H27519.03EA
163.83
EUR
H27519.03
H27519.06
7-Aminoenanthic acid 98%
7-Aminoenanthic acid
Purity: 98%
CAS No.: 929-17-9
Molecular Formula: H2N(CH2)6CO2H
Formula Weight: 145.19
Melting Point: 194-196°
Beilstein Reference: 906887
Vzorec:
C₇H₁₅NO₂ Mw: 145.2 Teplota tavenia: 194…196 °C Skladovacia teplota: Ambient |
Číslo MDL:
MFCD00008242 Číslo CAS: 929-17-9 EINECS: 213-197-5 |