Tlačiť
jodoctan sodný 99%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
Synonymá: Sodium 2-iodoacetate, Iodoacetic Acid, Sodium Salt
170970250 170971000
ACRO170970250EA 150.61 EUR
ACRO170970250 ACRO170971000
jodoctan sodný 99%
jodoctan sodný
Vzorec: C₂H₂INaO₂
Mw: 207.93
Teplota tavenia: 208…210 °C
Teplota vzplanutia: 208
Skladovacia teplota: Freezer
Číslo MDL: MFCD00002686
Číslo CAS: 305-53-3
EINECS: 206-165-7
OSN: 2811
ADR: 6.1 III
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Appearance Light yellow to yellow-brown Powder
Infrared spectrum Conforms
Titration with HClO4 ≥98.5 %
GC ≥96.0 %
Stabilizer hydroquinone: approx. 0.05 %