Tlačiť
Octan lithný dihydrát, Sigma-Aldrich®
Dodávateľ: Merck
Synonymá: Acetic acid lithium salt
62393-100G-F 62393-500G-F
SIAL62393-100G-FEA 195.87 EUR
SIAL62393-100G-F SIAL62393-500G-F
Octan lithný dihydrát, Sigma-Aldrich®
Octan lithný dihydrát
Vzorec: H₃CCOOLi·2H₂O
Mw: 102.02
Teplota tavenia: 291
Hustota: 1.26 g/cm³ (20 °C)
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00066949
Číslo CAS: 6108-17-4
EINECS: 208-914-3
Merck Index: 13,05543