Octan lithný dihydrát ≥99%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
A17921.0B
A17921.30
A17921.0BEA
254.71
EUR
A17921.0B
A17921.30
Octan lithný dihydrát ≥99%
Octan lithný dihydrát
Purity: 99%
CAS No.: 6108-17-4
Molecular Formula: LiOOCCH3.2H2O
Formula Weight: 102.01 (65.98anhy)
Melting Point: 54-57°
Beilstein Reference: 3564320
Merck Reference: 14,5521
MDL No.: MFCD00066949
Vzorec:
H₃CCOOLi·2H₂O Teplota tavenia: 54…57 °C Hustota: 1,300 Skladovacia teplota: Ambient |
Číslo MDL:
MFCD00066949 Číslo CAS: 6108-17-4 EINECS: 208-914-3 Merck Index: 14,5521 |