Tlačiť
Octan lithný dihydrát, Reagent Grade
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Synonymá: Acetic acid lithium salt
13417.30 13417.A1
13417.30EA 75.71 EUR
13417.30 13417.A1
Octan lithný dihydrát, Reagent Grade
Octan lithný dihydrát
CAS No.: 6108-17-4 Molecular Formula: LiOOCCH3.2H2O Formula Weight: 102.01 (65.98anhy) Physical Form: Crystals Density: 1.300 Appearance: White Melting Point: 54-57° Solubility: Freely soluble in water and alcohol Beilstein Reference: 3564320 Merck Reference: 14,5521 MDL No.: MFCD00066949
Vzorec: H₃CCOOLi·2H₂O
Mw: 102.02
Teplota tavenia: 54…57 °C
Hustota: 1.300
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00066949
Číslo CAS: 6108-17-4
EINECS: 208-914-3
Merck Index: 14,5521