Tlačiť
Dimethyl succinate, Sigma-Aldrich®
Dodávateľ: Merck
Varování
M-Clarity™ quality level = MQ100
112755-100G 112755-500G
SIAL112755-100GEA 36.1 EUR
SIAL112755-100G SIAL112755-500G
Dimethyl succinate, Sigma-Aldrich®
Dimethyl succinate
Vzorec: C₆H₁₀O₄
Teplota varu: 200 °C (1013 hPa)
Teplota tavenia: 18…19 °C
Hustota: 1,117 g/cm³ (20 °C)
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00008466
Číslo CAS: 106-65-0
EINECS: 203-419-9
Merck Index: 12,09038