Tlačiť
2-Ethoxyethyl-acetát, Sigma-Aldrich®
Dodávateľ: Merck
Nebezpečí
M-Clarity™ quality level = MQ200
109967-1L 109967-2.5L 109967-25ML
SIAL109967-1LEA 77.82 EUR
SIAL109967-1L SIAL109967-2.5L SIAL109967-25ML
2-Ethoxyethyl-acetát, Sigma-Aldrich®
2-Ethoxyethyl-acetát
Vzorec: C₆H₁₂O₃
Teplota varu: 156 °C (1013 hPa)
Teplota tavenia: –62 °C
Hustota: 0,976 g/cm³ (20 °C)
Teplota vzplanutia: 54 °C
Číslo MDL: MFCD00009251
Číslo CAS: 111-15-9
EINECS: 203-839-2
OSN: 1172
ADR: 3,III
Merck Index: 13,03787