Tlačiť
Methyl tridecanoate, Sigma-Aldrich®
Dodávateľ: Merck
Synonymá: Tridecylic acid methyl ester, Tridecanoic acid methyl ester
M-Clarity™ quality level = MQ200
T0627-10G T0627-1G
SIALT0627-10GEA 537.95 EUR
SIALT0627-10G SIALT0627-1G
Methyl tridecanoate, Sigma-Aldrich®
Methyl tridecanoate
Vzorec: C₁₄H₂₈O₂
Mw: 228.38
Teplota varu: 290
Teplota tavenia: 5.5
Hustota: 0.864 g/cm³ (25 °C)
Číslo MDL: MFCD00008977
Číslo CAS: 1731-88-0
EINECS: 217-054-8