Tlačiť
Ethyl tridecanoate ≥97%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Synonymá: Tridecylic acid ethyl ester
B25242.06 B25242.14 B25242.22
B25242.06EA 87.72 EUR
B25242.06 B25242.14 B25242.22
Ethyl tridecanoate ≥97%
Ethyl tridecanoate
Purity: 97% CAS No.: 28267-29-0 Molecular Formula: C15H30O2 Formula Weight: 242.41 Flash Point: 110°(230°F) Refractive Index: 1.4340 Boiling Point: 121-123°/2.2mm Beilstein Reference: 1773737 MDL No.: MFCD00008978
Vzorec: C₁₅H₃₀O₂
Mw: 242.4
Teplota varu: 121…123 °C (2.2 mmHg)
Hustota: 0.86
Teplota vzplanutia: >110 °C (230 °F)
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00008978
Číslo CAS: 28267-29-0
EINECS: 248-929-2