Tlačiť
Stearyl stearate 98%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Synonymá: Stearic acid stearyl ester, Octadecyl stearate, Octadecyl octadecanoate
368110050 368110010
ACRO368110050EA 1095.87 EUR
ACRO368110050 ACRO368110010
Stearyl stearate 98%
Stearyl stearate
Vzorec: C₃₆H₇₂O₂
Teplota varu: ∼175 °C (1013 hPa)
Teplota tavenia: 64 °C
Teplota vzplanutia: ≥ 160 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00056225
Číslo CAS: 2778-96-3
EINECS: 220-476-5
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Appearance White Powder or platelets
Infrared spectrum Conforms
GC ≥97.5 %