Tlačiť
Methyl palmitate 95%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Synonymá: Hexadecylic acid methyl ester, Methyl hexadecanoate, Palmitic acid methyl ester, Hexadecanoic acid methyl ester, Palmitic Acid Methyl Ester
414681000 414685000
ACRO414681000EA 36.25 EUR
ACRO414681000 ACRO414685000
Methyl palmitate 95%
Methyl palmitate
Vzorec: C₁₇H₃₄O₂
Mw: 270.46
Teplota varu: 417
Teplota tavenia: 28 °C
Teplota vzplanutia: >110 °C
Číslo MDL: MFCD00008994
Číslo CAS: 112-39-0
EINECS: 203-966-3
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Appearance Clear colorless Liquid or low melting solid
Infrared spectrum Conforms
GC ≥97.5 %