Tlačiť
Ethyl palmitate, Sigma-Aldrich®
Dodávateľ: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ100
W245100-10KG-K W245100-1KG-K W245100-250G-K W245100-5KG-K
SIALW245100-10KG-KEA 1158.04 EUR
SIALW245100-10KG-K SIALW245100-1KG-K SIALW245100-250G-K SIALW245100-5KG-K
Ethyl palmitate, Sigma-Aldrich®
Ethyl palmitate
Vzorec: C₁₈H₃₆O₂
Teplota varu: 342 °C (1013 hPa)
Teplota tavenia: 24 °C
Hustota: 0,86 g/cm³ (20 °C)
Číslo MDL: MFCD00008996
Číslo CAS: 628-97-7
EINECS: 211-064-6