Tlačiť
Isopropyl palmitate, Sigma-Aldrich®
Dodávateľ: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ300
W515604-1KG W515604-9KG W515604-SAMPLE
SIALW515604-1KGEA 126.75 EUR
SIALW515604-1KG SIALW515604-9KG SIALW515604-SAMPLE
Isopropyl palmitate, Sigma-Aldrich®
Isopropyl palmitate
Vzorec: C₁₉H₃₈O₂
Teplota varu: 160 °C (2 mmHg)
Teplota tavenia: 13,5 °C
Hustota: 0,855 g/cm³ (20 °C)
Číslo MDL: MFCD00008993
Číslo CAS: 142-91-6
EINECS: 205-571-1