N6-Dibenzoyladenosine-2',3'-dibenzoate ≥98.0% (by HPLC, titration analysis)
Dodávateľ: TCI
B3460-1G
B3460-100MG
TCIAB3460-1GEA
634.18
EUR
TCIAB3460-1G
TCIAB3460-100MG
N6-Dibenzoyladenosine-2',3'-dibenzoate ≥98.0% (by HPLC, titration analysis)
N6-Dibenzoyladenosine-2',3'-dibenzoate
Vzorec:
C₃₈H₂₉N₅O₈ |
Číslo CAS:
58463-04-0 |
Výsledky špecifikačného testu
Appearance | White to Almost white powder to crystal |
Purity (HPLC) | min. 98.0 area% |
Purity (Nonaqueous Titration) | min. 98.0 % |