Tlačiť
N6-Benzoyl-2'-deoxyadenosine hydrate ≥98.0% (by HPLC, total nitrogen)
Dodávateľ: TCI
B3101-1G B3101-100MG
TCIAB3101-1GEA 633.29 EUR
TCIAB3101-1G TCIAB3101-100MG
N6-Benzoyl-2'-deoxyadenosine hydrate ≥98.0% (by HPLC, total nitrogen)
N6-Benzoyl-2'-deoxyadenosine hydrate
Vzorec: C₁₇H₁₇N₅O₄
Mw: 355.35 g/mol
Číslo MDL: MFCD00149575
Číslo CAS: 206752-42-3
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Appearance White to Light yellow powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Purity (with Total Nitrogen) min. 98.0 % (calcd.on anh.substance)
Water max. 7.0 %