N6-Benzoyladenosine ≥96.0% (by HPLC, titration analysis)
Dodávateľ: TCI
B3093-1G
B3093-5G
TCIAB3093-1GEA
120.74
EUR
TCIAB3093-1G
TCIAB3093-5G
N6-Benzoyladenosine ≥96.0% (by HPLC, titration analysis)
N6-Benzoyladenosine
Vzorec:
C₁₇H₁₇N₅O₅ Teplota tavenia: 153°C |
Číslo MDL:
MFCD00056988 Číslo CAS: 4546-55-8 |
Výsledky špecifikačného testu
Appearance | White to Almost white powder to crystal |
Purity (HPLC) | min. 96.0 area% |
Purity (Neutralization titration) | min. 96.0 % (calcd.on anh.substance) |
Specific rotation [a]20/D | -46.0 to -50.0 deg (C=1, DMSO) |
Water | max. 8.0 % |