Tlačiť
2-Methylbutyl acetate, Sigma-Aldrich®
Dodávateľ: Merck
Nebezpečí
Synonymá: Acetic acid 2-Methylbutyl ester
M-Clarity™ quality level = MQ300
W364428-100G-K W364428-1KG-K W364428-4KG-K
SIALW364428-100G-KEA 109.51 EUR
SIALW364428-100G-K SIALW364428-1KG-K SIALW364428-4KG-K
2-Methylbutyl acetate, Sigma-Aldrich®
2-Methylbutyl acetate
Vzorec: C₇H₁₄O₂
Teplota varu: 140…142 °C (1013 hPa)
Hustota: 0,876 g/cm³ (25 °C)
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00040494
Číslo CAS: 624-41-9
EINECS: 210-843-8
OSN: 1104
ADR: 3,III