Tlačiť
2-Ethylhexyl acetate, Sigma-Aldrich®
Dodávateľ: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ300
W514705-1KG-K W514705-9KG-K
SIALW514705-1KG-KEA 110.96 EUR
SIALW514705-1KG-K SIALW514705-9KG-K
2-Ethylhexyl acetate, Sigma-Aldrich®
2-Ethylhexyl acetate
Vzorec: C₁₀H₂₀O₂
Mw: 172.27
Teplota varu: 198
Teplota tavenia: –45 °C
Hustota: 0.8726 g/cm³ (20 °C)
Číslo MDL: MFCD00027249
Číslo CAS: 103-09-3
EINECS: 203-079-1
Merck Index: 12,06860