Tlačiť
2-Ethylhexyl acetate ≥99%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Varování
B23257.AK B23257.AU
B23257.AKEA 33.01 EUR
B23257.AK B23257.AU
2-Ethylhexyl acetate ≥99%
2-Ethylhexyl acetate
Purity: 99% CAS No.: 103-09-3 Molecular Formula: C10H20O2 Formula Weight: 172.27 Flash Point: 76°(169°F) Refractive Index: 1.4200 Odour: Pleasant Melting Point: -45° Boiling Point: 199-200° Beilstein Reference: 1758321 Merck Reference: 14,6763 MDL No.: MFCD00027249
Vzorec: C₁₀H₂₀O₂
Mw: 172.27
Teplota varu: 199…200 °C
Teplota tavenia: –45 °C
Hustota: 0.870
Teplota vzplanutia: 76 °C (169 °F)
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00027249
Číslo CAS: 103-09-3
EINECS: 203-079-1
Merck Index: 12,06860