Tlačiť
Methyl decanoate, Sigma-Aldrich®
Dodávateľ: Merck
Synonymá: Decanoic acid methyl ester, Capric acid methyl ester, Decylic acid methyl ester, Methyl caprate
M-Clarity™ quality level = MQ300
W505501-100G W505501-1KG W505501-SAMPLE
SIALW505501-100GEA 112.31 EUR
SIALW505501-100G SIALW505501-1KG SIALW505501-SAMPLE
Methyl decanoate, Sigma-Aldrich®
Methyl decanoate
Vzorec: C₁₁H₂₂O₂
Teplota varu: 224 °C (1013 hPa)
Teplota tavenia: –18 °C
Hustota: 0,8724 g/cm³ (20 °C)
Teplota vzplanutia: 94 °C
Číslo MDL: MFCD00009580
Číslo CAS: 110-42-9
EINECS: 203-766-6