Tlačiť
Ethyl decanoate, Sigma-Aldrich®
Dodávateľ: Merck
Synonymá: Ethyl caprate, Capric acid ethyl ester, Decanoic acid ethyl ester, Decylic acid ethyl ester
M-Clarity™ quality level = MQ300
W243205-1KG-K W243205-20KG-K W243205-4KG-K W243205-9KG-K
SIALW243205-1KG-KEA 154.43 EUR
SIALW243205-1KG-K SIALW243205-20KG-K SIALW243205-4KG-K SIALW243205-9KG-K
Ethyl decanoate, Sigma-Aldrich®
Ethyl decanoate
Vzorec: C₁₂H₂₄O₂
Teplota varu: 245 °C (1013 hPa)
Teplota tavenia: –20 °C
Hustota: 0,862 g/cm³ (20 °C)
Číslo MDL: MFCD00009581
Číslo CAS: 110-38-3
EINECS: 203-761-9
Merck Index: 13,03811