Tlačiť
Ethyl decanoate for synthesis, Sigma-Aldrich®
Dodávateľ: Merck
Synonymá: Ethyl caprate, Capric acid ethyl ester, Decanoic acid ethyl ester, Decylic acid ethyl ester
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.02180.0005 8.02180.0250
8.02180.0005EA 30.73 EUR
8.02180.0005 8.02180.0250
Ethyl decanoate for synthesis, Sigma-Aldrich®
Ethyl decanoate
Vzorec: C₁₂H₂₄O₂
Teplota varu: 245 °C (1013 hPa)
Teplota tavenia: –20 °C
Hustota: 0,862 g/cm³ (20 °C)
Číslo MDL: MFCD00009581
Číslo CAS: 110-38-3
EINECS: 203-761-9
Merck Index: 13,03811
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Solubility 0.016 g/l (20 °C)
Melting Point -20 °C
Molar Mass 200.32 g/mol
Boiling Point 244 - 246 °C (1013 hPa)
Vapor Pressure 0.02 hPa (20 °C)
Flash Point 104 °C
Refractive Index 1.4248 (20 °C, 589 nm)
Explosion Limit 0.7 %(V)
Density 0.86 g/cm3 (20 °C)
Ignition Point 310 °C